MilliporeSigma
ENAH304F09C3
Enamine
1,4-dimethylcyclohexane-1-carbaldehyde
Seleccione un Tamaño
1 G
$1,188.20
2.5 G
$2,327.00
5 G
$3,445.00
10 G
$5,107.70
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1619827-1G
$1,188.20
Se envía en 30 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$1,188.20
2.5 G
$2,327.00
5 G
$3,445.00
10 G
$5,107.70
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
140.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1619827-1G
$1,188.20
Se envía en 30 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1,4-dimethylcyclohexane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-8-3-5-9(2,7-10)6-4-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
LVLMKMOXYZKZRA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1619827
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)