MilliporeSigma
ENAH304E6F36
Enamine
4-(pyrrolidine-1-sulfonyl)benzaldehyde
Seleccione un Tamaño
1 G
$1,745.90
2.5 G
$3,420.30
5 G
$5,062.20
10 G
$7,506.20
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1456912-1G
$1,745.90
Se envía en 30 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$1,745.90
2.5 G
$3,420.30
5 G
$5,062.20
10 G
$7,506.20
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.3
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1456912-1G
$1,745.90
Se envía en 30 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-(1-pyrrolidinylsulfonyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H13NO3S/c13-9-10-3-5-11(6-4-10)16(14,15)12-7-1-2-8-12/h3-6,9H,1-2,7-8H2
Clave InChI
NUPJAARWSKKWBR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1456912
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)