MilliporeSigma
ENAH304E40A6
Enamine
2-amino-5-hydroxyhexanoic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
$1,094.60
2.5 G
$2,145.00
5 G
$3,175.90
10 G
$4,708.60
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1298527-1G
$1,094.60
Se envía en 30 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$1,094.60
2.5 G
$2,145.00
5 G
$3,175.90
10 G
$4,708.60
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.17
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1298527-1G
$1,094.60
Se envía en 30 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-hydroxynorleucine
Inchi Code
1S/C6H13NO3/c1-4(8)2-3-5(7)6(9)10/h4-5,8H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
CQUIPUAMBATVOP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1298527
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)