MilliporeSigma
ENAH30462C5E
Enamine
4-(4-ethylpiperazin-1-yl)aniline dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
1 G
$36.40
2.5 G
$71.50
5 G
$139.10
10 G
$260.00
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-31572-1G
$36.40
Se envía en 30 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$36.40
2.5 G
$71.50
5 G
$139.10
10 G
$260.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
278.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-31572-1G
$36.40
Se envía en 30 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-(4-ethyl-1-piperazinyl)aniline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H19N3.2ClH/c1-2-14-7-9-15(10-8-14)12-5-3-11(13)4-6-12;;/h3-6H,2,7-10,13H2,1H3;2*1H
Clave InChI
WTNNXRSIFHLJQE-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31572
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)