ENAH30368516
Enamine
4-bromo-2-fluoropyridine-3-sulfonyl chloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1699490-50MG
$319.80
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1699490-50MG
$319.80
Iupac Name
4-bromo-2-fluoropyridine-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H2BrClFNO2S/c6-3-1-2-9-5(8)4(3)12(7,10)11/h1-2H
Clave InChI
LYGTXNLHGLCTGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699490
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)