MilliporeSigma
ENAH3035EC69
Enamine
1,3-dimethylazetidine-3-carbohydrazide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.65
Número MDL:
Iupac Name
1,3-dimethylazetidine-3-carbohydrazide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N3O.ClH/c1-6(5(10)8-7)3-9(2)4-6;/h3-4,7H2,1-2H3,(H,8,10);1H
Clave InChI
BMHBAEBQGHLZRU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504333
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504333
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)