MilliporeSigma
ENAH3035EC2F
Enamine
5-bromo-6-chloro-2-methylpyridin-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.48
Número MDL:
mp
163-164
Iupac Name
5-bromo-6-chloro-2-methylpyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C6H6BrClN2/c1-3-5(9)2-4(7)6(8)10-3/h2H,9H2,1H3
Clave InChI
FHDMIBLCBCOCNT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503940
Melting Point
163-164
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503940
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)