MilliporeSigma
ENAH3035E7BD
Enamine
2-(2-chloro-1H-imidazol-5-yl)phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.62
MDL number:
Iupac Name
2-(2-chloro-1H-imidazol-5-yl)phenol
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O/c10-9-11-5-7(12-9)6-3-1-2-4-8(6)13/h1-5,13H,(H,11,12)
InChI key
UYWGULLVGRVRJO-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498764
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498764
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)