MilliporeSigma
ENAH3035E7B6
Enamine
4-fluoro-5-nitro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.15
Número MDL:
Iupac Name
4-fluoro-5-nitroisoquinolin-1-ol
Inchi Code
1S/C9H5FN2O3/c10-6-4-11-9(13)5-2-1-3-7(8(5)6)12(14)15/h1-4H,(H,11,13)
Clave InChI
IOPCAWPGXBEDTD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495727
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495727
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)