ENAH3035E23A
Enamine
4-cyclobutyl-1,2-oxazol-3-amine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6491306-100MG
$436.80
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6491306-100MG
$436.80
Iupac Name
4-cyclobutylisoxazol-3-amine
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c8-7-6(4-10-9-7)5-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2,(H2,8,9)
Clave InChI
FDAKPOPDAQNREF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491306
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)