MilliporeSigma
ENAH3035DE27
Enamine
2-(piperazin-1-yl)-N-(pyridin-2-yl)acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.27
Número MDL:
Iupac Name
2-(1-piperazinyl)-N-(2-pyridinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H16N4O/c16-11(9-15-7-5-12-6-8-15)14-10-3-1-2-4-13-10/h1-4,12H,5-9H2,(H,13,14,16)
Clave InChI
JHURQEKVEICNHC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488977
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488977
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)