MilliporeSigma
ENAH3035DA3A
Enamine
4-[(2,2-dimethylpropyl)amino]-2-methylphenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.29
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-4-(neopentylamino)phenol
Inchi Code
1S/C12H19NO/c1-9-7-10(5-6-11(9)14)13-8-12(2,3)4/h5-7,13-14H,8H2,1-4H3
Clave InChI
WZHJGEAWNKWVOQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5074171
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5074171
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)