MilliporeSigma
ENAH3035D7F1
Enamine
2-(5-bromo-1H-1,3-benzodiazol-6-yl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.07
Número MDL:
Iupac Name
2-(5-bromo-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c10-6-3-8-7(11-4-12-8)1-5(6)2-9(13)14/h1,3-4H,2H2,(H,11,12)(H,13,14)
Clave InChI
JAKPKPPYPWGCEF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3254332
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3254332
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)