MilliporeSigma
ENAH3035D59D
Enamine
N-(4-cyano-2-fluorophenyl)acetamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
$182.00
250 MG
$260.00
500 MG
$486.20
1 G
$648.70
2.5 G
$1,271.40
5 G
$1,881.10
10 G
$2,789.80
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-2589633-100MG
$182.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$182.00
250 MG
$260.00
500 MG
$486.20
1 G
$648.70
2.5 G
$1,271.40
5 G
$1,881.10
10 G
$2,789.80
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-2589633-100MG
$182.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
mp
170-172
Iupac Name
N-(4-cyano-2-fluorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H7FN2O/c1-6(13)12-9-3-2-7(5-11)4-8(9)10/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
RJQKBNJSMFICEY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2589633
Melting Point
170-172
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2589633
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)