MilliporeSigma
ENAH3035D1F0
Enamine
1-iodo-2-isocyanobenzene
Seleccione un Tamaño
100 MG
$158.60
250 MG
$224.90
500 MG
$354.90
1 G
$455.00
2.5 G
$869.70
5 G
$1,560.00
10 G
$2,943.20
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1176891-100MG
$158.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$158.60
250 MG
$224.90
500 MG
$354.90
1 G
$455.00
2.5 G
$869.70
5 G
$1,560.00
10 G
$2,943.20
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.02
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1176891-100MG
$158.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
mp
42-43
Iupac Name
1-iodo-2-isocyanobenzene
Inchi Code
1S/C7H4IN/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H
Clave InChI
LRVUESGQPSOZCA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1176891
Melting Point
42-43
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1176891
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)