ENAH3035D169
Enamine
spiro[2.4]heptane-4,7-dione
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-396525-50MG
$418.60
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-396525-50MG
$418.60
mp
135-136
Iupac Name
spiro[2.4]heptane-4,7-dione
Inchi Code
1S/C7H8O2/c8-5-1-2-6(9)7(5)3-4-7/h1-4H2
Clave InChI
UWGVRLVELQUPHD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396525
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)