MilliporeSigma
ENAH2C558739
Enamine
methyl 3-[(prop-2-en-1-yl)amino]propanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
143.19
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-(allylamino)propanoate
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-3-5-8-6-4-7(9)10-2/h3,8H,1,4-6H2,2H3
Clave InChI
DEYVYXCZEYFXJG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489261
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489261
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)