MilliporeSigma
ENAH2C557F63
Enamine
tert-butyl N-[4-amino-4-(trifluoromethyl)cyclohexyl]carbamate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$309.40
250 MG
$439.40
500 MG
$695.50
1 G
$890.50
2.5 G
$1,745.90
5 G
$2,583.10
10 G
$3,828.50
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6479798-100MG
$309.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$309.40
250 MG
$439.40
500 MG
$695.50
1 G
$890.50
2.5 G
$1,745.90
5 G
$2,583.10
10 G
$3,828.50
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
282.31
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6479798-100MG
$309.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl (4-amino-4-(trifluoromethyl)cyclohexyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H21F3N2O2/c1-10(2,3)19-9(18)17-8-4-6-11(16,7-5-8)12(13,14)15/h8H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,18)
Clave InChI
YBROSIIZYMNZBT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479798
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479798
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)