MilliporeSigma
ENAH2C557C20
Enamine
2-phenyl-2-(piperidin-4-yl)acetonitrile hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
236.74
Número MDL:
Iupac Name
phenyl(4-piperidinyl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H16N2.ClH/c14-10-13(11-4-2-1-3-5-11)12-6-8-15-9-7-12;/h1-5,12-13,15H,6-9H2;1H
Clave InChI
WRDAZTDNMRJELV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477149
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477149
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)