MilliporeSigma
ENAH2C557BB1
Enamine
[3-(1,1-difluoroethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methanamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
$444.60
250 MG
$633.10
500 MG
$998.40
1 G
$1,280.50
2.5 G
$2,509.00
5 G
$3,714.10
10 G
$5,508.10
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6473405-100MG
$444.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$444.60
250 MG
$633.10
500 MG
$998.40
1 G
$1,280.50
2.5 G
$2,509.00
5 G
$3,714.10
10 G
$5,508.10
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.59
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6473405-100MG
$444.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(3-(1,1-difluoroethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7F2N3O.ClH/c1-5(6,7)4-9-3(2-8)11-10-4;/h2,8H2,1H3;1H
Clave InChI
MRFFEBABEKHKOZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473405
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473405
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)