MilliporeSigma
ENAH2C55796E
Enamine
sodium 6-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridazine-3-sulfinate
Seleccione un Tamaño
50 MG
$429.00
100 MG
$638.30
250 MG
$911.30
500 MG
$1,433.90
1 G
$1,838.20
2.5 G
$3,602.30
5 G
$5,331.30
10 G
$7,906.60
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6472866-50MG
$429.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$429.00
100 MG
$638.30
250 MG
$911.30
500 MG
$1,433.90
1 G
$1,838.20
2.5 G
$3,602.30
5 G
$5,331.30
10 G
$7,906.60
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
260.25
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6472866-50MG
$429.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
sodium 6-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridazine-3-sulfinate
Inchi Code
1S/C9H10N4O2S.Na/c1-6-5-7(2)13(12-6)8-3-4-9(11-10-8)16(14)15;/h3-5H,1-2H3,(H,14,15);/q;+1/p-1
Clave InChI
UHYOZRVCNZIWCJ-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
-10
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472866
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472866
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)