MilliporeSigma
ENAH2C557282
Enamine
methyl 2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.18
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C10H9F3O2/c1-15-9(14)8-5-3-2-4-7(8)6-10(11,12)13/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
OEMGTCBNGXNNAX-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008963
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008963
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)