MilliporeSigma
ENAH2C556A0A
Enamine
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-6-methylpiperidine-2-carboxylic acid
About This Item
Peso molecular:
243.3
Número MDL:
Iupac Name
(2R,6R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-6-methylpiperidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H21NO4/c1-8-6-5-7-9(10(14)15)13(8)11(16)17-12(2,3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3,(H,14,15)/t8-,9-/m1/s1
Clave InChI
KHAUJGIQMJDINW-RKDXNWHRSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1589937
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1589937
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)