ENAH2C555EED
Enamine
3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-one
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-253879-50MG
$323.70
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-253879-50MG
$323.70
Iupac Name
3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-one
Inchi Code
1S/C5H5F3O2/c6-5(7,8)4(10)1-3(9)2-4/h10H,1-2H2
Clave InChI
CXXXGHKPHNWHCY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253879
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)