ENAH11E22501
Enamine
2-amino-4,4,4-trifluoro-2-methylbutan-1-ol
About This Item
Iupac Name
2-amino-4,4,4-trifluoro-2-methylbutan-1-ol
Inchi Code
1S/C5H10F3NO/c1-4(9,3-10)2-5(6,7)8/h10H,2-3,9H2,1H3
Clave InChI
ZMBJNWJGCIGRNW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1932295
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1932295
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)