MilliporeSigma
ENAH11E07C52
Enamine
1-phenylcyclopentane-1-carbothioamide
Seleccione un Tamaño
50 MG
$356.20
100 MG
$529.10
250 MG
$752.70
500 MG
$1,188.20
1 G
$1,522.30
2.5 G
$2,983.50
5 G
$4,414.80
10 G
$6,548.10
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1865579-50MG
$356.20
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$356.20
100 MG
$529.10
250 MG
$752.70
500 MG
$1,188.20
1 G
$1,522.30
2.5 G
$2,983.50
5 G
$4,414.80
10 G
$6,548.10
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.32
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1865579-50MG
$356.20
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-phenylcyclopentanecarbothioamide
Inchi Code
1S/C12H15NS/c13-11(14)12(8-4-5-9-12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H2,13,14)
Clave InChI
ZJLSUXYHTBCOKG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1865579
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1865579
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)