MilliporeSigma
ENAH11DD2845
Enamine
methyl[(1-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)methyl]amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
$436.80
250 MG
$624.00
500 MG
$985.40
1 G
$1,262.30
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1725644-100MG
$436.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$436.80
250 MG
$624.00
500 MG
$985.40
1 G
$1,262.30
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.27
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1725644-100MG
$436.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-methyl-1-(1-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H17N3/c1-11-7-10-12-8-5-3-4-6-9(8)13(10)2/h11H,3-7H2,1-2H3
Clave InChI
FUAIVFWSGKUBCG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725644
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725644
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)