MilliporeSigma
ENAH11DD2819
Enamine
(4-iodo-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.01
Número MDL:
mp
74-76
Iupac Name
(4-iodo-5-methyl-3-isoxazolyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H6INO2/c1-3-5(6)4(2-8)7-9-3/h8H,2H2,1H3
Clave InChI
DNXUUFMHWSRECW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725526
Melting Point
74-76
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725526
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)