MilliporeSigma
ENAH11DD19AA
Enamine
lithium(1+) ion 5-ethoxy-2,2-difluoro-5-oxopentanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.08
Número MDL:
Iupac Name
lithium 5-ethoxy-2,2-difluoro-5-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C7H10F2O4.Li/c1-2-13-5(10)3-4-7(8,9)6(11)12;/h2-4H2,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1
Clave InChI
BFLJUTCCMNQNPD-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718682
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718682
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)