MilliporeSigma
ENAH11DD1981
Enamine
tert-butyl 1-(methylamino)cyclopropane-1-carboxylate hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
$423.80
250 MG
$607.10
500 MG
$955.50
1 G
$1,224.60
2.5 G
$2,402.40
5 G
$3,552.90
10 G
$5,268.90
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1717747-100MG
$423.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$423.80
250 MG
$607.10
500 MG
$955.50
1 G
$1,224.60
2.5 G
$2,402.40
5 G
$3,552.90
10 G
$5,268.90
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.7
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1717747-100MG
$423.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 1-(methylamino)cyclopropane-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-8(2,3)12-7(11)9(10-4)5-6-9;/h10H,5-6H2,1-4H3;1H
Clave InChI
WPCZJUPKRBKZNV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717747
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717747
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)