ENAH11DD1952
Enamine
tert-butyl N-[3-(N'-hydroxycarbamimidoyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl]carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (3-(amino(nitroso)methyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H19N3O3/c1-9(2,3)17-8(15)13-11-4-10(5-11,6-11)7(12)14-16/h7H,4-6,12H2,1-3H3,(H,13,15)
InChI key
OICHZZMHGFNHBN-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717089
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)