MilliporeSigma
ENAH11DD17B1
Enamine
N4-(2-phenylethyl)pyridine-3,4-diamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.74
Número MDL:
Iupac Name
N4-phenethylpyridine-3,4-diamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H15N3.ClH/c14-12-10-15-8-7-13(12)16-9-6-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,7-8,10H,6,9,14H2,(H,15,16);1H
Clave InChI
JVEAGRWQLDVOBX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716144
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716144
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)