MilliporeSigma
ENAH11DD151D
Enamine
1-(methoxymethyl)cyclopent-2-ene-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.18
Número MDL:
Iupac Name
1-(methoxymethyl)cyclopent-2-ene-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-11-6-8(7(9)10)4-2-3-5-8/h2,4H,3,5-6H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
NAPPZOKMDYHLLM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703316
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703316
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)