MilliporeSigma
ENAH11DD145A
Enamine
3',4'-dihydrospiro[cyclopentane-1,2'-pyrano[2,3-b]pyridine]-4'-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.24
Número MDL:
Iupac Name
spiro[cyclopentane-1,2'-pyrano[2,3-b]pyridin]-4'(3'H)-one
Inchi Code
1S/C12H13NO2/c14-10-8-12(5-1-2-6-12)15-11-9(10)4-3-7-13-11/h3-4,7H,1-2,5-6,8H2
Clave InChI
SMGBFMYCSJJUKW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697960
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697960
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)