MilliporeSigma
ENAH11DD0B96
Enamine
4-methoxy-N-(prop-2-yn-1-yl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.2
Número MDL:
mp
45-46
Iupac Name
4-methoxy-N-(2-propynyl)aniline
Inchi Code
1S/C10H11NO/c1-3-8-11-9-4-6-10(12-2)7-5-9/h1,4-7,11H,8H2,2H3
Clave InChI
ZUDJGFVRXCMXKK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1257682
Melting Point
45-46
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1257682
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)