MilliporeSigma
ENAH0CD4658C
Enamine
tert-butyl 5-formyl-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Seleccione un Tamaño
50 MG
$310.70
100 MG
$462.80
250 MG
$661.70
500 MG
$1,043.90
1 G
$1,336.40
2.5 G
$2,618.20
5 G
$3,875.30
10 G
$5,747.30
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1709203-50MG
$310.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$310.70
100 MG
$462.80
250 MG
$661.70
500 MG
$1,043.90
1 G
$1,336.40
2.5 G
$2,618.20
5 G
$3,875.30
10 G
$5,747.30
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
253.34
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1709203-50MG
$310.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 5-formyl-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO3/c1-13(2,3)18-12(17)15-8-7-14(5-4-6-14)11(9-15)10-16/h10-11H,4-9H2,1-3H3
Clave InChI
QNEYXVJYAYFOKG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709203
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709203
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)