MilliporeSigma
ENAH0CD46028
Enamine
rac-(1R,2R)-2-methanesulfonylcyclohexan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.73
Número MDL:
Iupac Name
(1R,2R)-2-(methylsulfonyl)cyclohexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2S.ClH/c1-11(9,10)7-5-3-2-4-6(7)8;/h6-7H,2-5,8H2,1H3;1H/t6-,7-;/m1./s1
Clave InChI
IVHIXTAXUMILDJ-ZJLYAJKPSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703939
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703939
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)