MilliporeSigma
ENAH0CD459F8
Enamine
8-chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
$335.40
250 MG
$477.10
500 MG
$752.70
1 G
$965.90
2.5 G
$1,890.20
5 G
$2,797.60
10 G
$4,148.30
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-23799-100MG
$335.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$335.40
250 MG
$477.10
500 MG
$752.70
1 G
$965.90
2.5 G
$1,890.20
5 G
$2,797.60
10 G
$4,148.30
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.61
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-23799-100MG
$335.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
8-chloro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-amine
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c9-6-3-5(10)4-7-8(6)12-2-1-11-7/h3-4H,1-2,10H2
Clave InChI
BPHSLNIDKYEFMN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23799
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23799
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)