MilliporeSigma
ENAH0CD45790
Enamine
methyl 2-(bromomethyl)oxolane-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.07
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-(bromomethyl)tetrahydrofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H11BrO3/c1-10-6(9)7(5-8)3-2-4-11-7/h2-5H2,1H3
Clave InChI
UQBVHFQQKXZWSF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608140
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608140
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)