MilliporeSigma
ENAH049F2D8B
Enamine
(dimethyl-1H-1,2,3-triazol-5-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
127.15
MDL number:
Iupac Name
(1,4-dimethyl-1H-1,2,3-triazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H9N3O/c1-4-5(3-9)8(2)7-6-4/h9H,3H2,1-2H3
InChI key
QVDPIHKJPWCHTP-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699087
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699087
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)