MilliporeSigma
ENAH049F2BA0
Enamine
(3-amino-2-hydroxypropyl)urea hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
169.61
Número MDL:
Iupac Name
1-(3-amino-2-hydroxypropyl)urea hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H11N3O2.ClH/c5-1-3(8)2-7-4(6)9;/h3,8H,1-2,5H2,(H3,6,7,9);1H
Clave InChI
OIKKPRULWBITPH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697735
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697735
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)