ENAH049F2918
Enamine
1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1-oxo-4-isoindolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c11-8-5-2-1-3-6(9(12)13)7(5)4-10-8/h1-3H,4H2,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
QDZWVSYHCSDGDX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692832
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)