MilliporeSigma
ENAH049F28F5
Enamine
N-(5-bromopyrazin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
$75.40
250 MG
$106.60
500 MG
$197.60
1 G
$296.40
2.5 G
$579.80
5 G
$858.00
10 G
$1,271.40
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1694121-100MG
$75.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$75.40
250 MG
$106.60
500 MG
$197.60
1 G
$296.40
2.5 G
$579.80
5 G
$858.00
10 G
$1,271.40
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
258.12
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1694121-100MG
$75.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
mp
122-124
Iupac Name
N-(5-bromo-2-pyrazinyl)-2,2-dimethylpropanamide
Inchi Code
1S/C9H12BrN3O/c1-9(2,3)8(14)13-7-5-11-6(10)4-12-7/h4-5H,1-3H3,(H,12,13,14)
Clave InChI
HLURXGVOCYJEDG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694121
Melting Point
122-124
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694121
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)