MilliporeSigma
ENAH049F23E3
Enamine
[2-amino-2-(3-methylphenyl)ethyl]dimethylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.28
Número MDL:
Iupac Name
N~2~,N~2~-dimethyl-1-(3-methylphenyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C11H18N2/c1-9-5-4-6-10(7-9)11(12)8-13(2)3/h4-7,11H,8,12H2,1-3H3
Clave InChI
KAAXZKBUKUXPPK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1688992
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1688992
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)