MilliporeSigma
ENAH049F23B8
Enamine
3-cyclopropyl-2,2-difluoropropane-1-sulfonyl chloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
$319.80
100 MG
$475.80
250 MG
$679.90
500 MG
$1,071.20
1 G
$1,374.10
2.5 G
$2,692.30
5 G
$3,983.20
10 G
$5,908.50
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1673305-50MG
$319.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$319.80
100 MG
$475.80
250 MG
$679.90
500 MG
$1,071.20
1 G
$1,374.10
2.5 G
$2,692.30
5 G
$3,983.20
10 G
$5,908.50
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.65
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1673305-50MG
$319.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-cyclopropyl-2,2-difluoropropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H9ClF2O2S/c7-12(10,11)4-6(8,9)3-5-1-2-5/h5H,1-4H2
Clave InChI
NXLADVVZNXAFQS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1673305
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1673305
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)