MilliporeSigma
ENAH049F22F0
Enamine
4,4,6,6-tetramethyl-4H,6H,7H-pyrano[4,3-d][1,3]thiazol-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.32
Número MDL:
mp
128-131
Iupac Name
4,4,6,6-tetramethyl-6,7-dihydro-4H-pyrano[4,3-d]thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C10H16N2OS/c1-9(2)5-6-7(10(3,4)13-9)14-8(11)12-6/h5H2,1-4H3,(H2,11,12)
Clave InChI
AJXRRFMAWXWOMT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666327
Melting Point
128-131
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666327
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)