MilliporeSigma
ENAH049F20B9
Enamine
1-(2-methoxy-2-methylpropyl)-4-methylpiperidin-4-amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
273.25
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-methoxy-2-methylpropyl)-4-methylpiperidin-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H24N2O.2ClH/c1-10(2,14-4)9-13-7-5-11(3,12)6-8-13;;/h5-9,12H2,1-4H3;2*1H
Clave InChI
YSLUNJHRKNBJOR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1664151
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1664151
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)