MilliporeSigma
ENAH049F1F02
Enamine
4-bromothieno[2,3-c]pyridine-2-sulfonyl chloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
$410.80
100 MG
$611.00
250 MG
$873.60
500 MG
$1,375.40
1 G
$1,764.10
2.5 G
$3,458.00
5 G
$5,115.50
10 G
$7,586.80
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1179684-50MG
$410.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$410.80
100 MG
$611.00
250 MG
$873.60
500 MG
$1,375.40
1 G
$1,764.10
2.5 G
$3,458.00
5 G
$5,115.50
10 G
$7,586.80
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
312.6
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1179684-50MG
$410.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-bromothieno[2,3-c]pyridine-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3BrClNO2S2/c8-5-2-10-3-6-4(5)1-7(13-6)14(9,11)12/h1-3H
Clave InChI
AWCAZDDYYPVIIU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179684
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179684
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)