MilliporeSigma
ENAH049F1D25
Enamine
N4,N4-dimethylbenzene-1,2,4-triamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.21
Número MDL:
Iupac Name
N~4~,N~4~-dimethyl-1,2,4-benzenetriamine
Inchi Code
1S/C8H13N3/c1-11(2)6-3-4-7(9)8(10)5-6/h3-5H,9-10H2,1-2H3
Clave InChI
AEPYIICGYIUTCV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073114
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073114
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)