MilliporeSigma
ENAH049F1B98
Enamine
3-difluoromethanesulfinylaniline hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.66
Número MDL:
Iupac Name
3-((difluoromethyl)sulfinyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7F2NOS.ClH/c8-7(9)12(11)6-3-1-2-5(10)4-6;/h1-4,7H,10H2;1H
Clave InChI
ILTQIIPJNWZITI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66656
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66656
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)